(S)-2-Cyclobutylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
OR451131-1G
APOSOR451131-1GEA 290 EUR
APOSOR451131-1G
(S)-2-Cyclobutylglycine
(S)-2-Cyclobutylglycine
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436202
CAS-Nummer: 49607-08-1