3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Cyclobutyl-3-oxopropanenitrile, b-Oxo-cyclobutanepropanenitrile
OR451133-1G
APOSOR451133-1GEA 579 EUR
APOSOR451133-1G
3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
3-Cyclobutyl-3-oxo-propionitrile
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787182
CAS-Nummer: 118431-89-3