1-Pyrrolidin-3-yl-1H-pyrazole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451136-1G
APOSOR451136-1GEA
688
EUR
APOSOR451136-1G
1-Pyrrolidin-3-yl-1H-pyrazole dihydrochloride
1-Pyrrolidin-3-yl-1H-pyrazole dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₃Cl₂N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16039347 CAS-Nummer: 1242339-08-7 |