4-Ethynyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451137-1G
APOSOR451137-1GEA
190
EUR
APOSOR451137-1G
4-Ethynyl-1H-pyrazole 97%
4-Ethynyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₄N₂ Molecular Weight: 92,099 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18207413 CAS-Nummer: 57121-49-0 |