2,4-Dichloro-6-methyl-quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dichloro-6-methylquinoline
OR451140-1G
APOSOR451140-1GEA
109
EUR
APOSOR451140-1G
2,4-Dichloro-6-methyl-quinoline
2,4-Dichloro-6-methyl-quinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Molecular Weight: 212,075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02599423 CAS-Nummer: 102878-18-2 |