11-chloro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR451143-1G
APOSOR451143-1GEA
1740
EUR
APOSOR451143-1G
11-chloro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline
11-chloro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline
Formel:
C₁₄H₁₄ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11849287 CAS-Nummer: 5778-71-2 |