(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451144-1G
APOSOR451144-1GEA
0
EUR
APOSOR451144-1G
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02259418 CAS-Nummer: 63006-93-9 |