6-Amino-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR451145-5G
APOSOR451145-5GEA 589 EUR
APOSOR451145-5G
6-Amino-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-Amino-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00559318
CAS-Nummer: 22246-13-5