(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol
OR451146-1G
OR451146-25G
OR451146-5G
APOSOR451146-1GEA
147
EUR
APOSOR451146-1G
APOSOR451146-25G
APOSOR451146-5G
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684327 CAS-Nummer: 62855-02-1 |