8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
OR451151-1G
APOSOR451151-1GEA
960
EUR
APOSOR451151-1G
8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Iodomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formel:
C₉H₁₅IO₂ Molecular Weight: 282,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26387804 CAS-Nummer: 625114-56-9 |