1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR451152-1G
APOSOR451152-1GEA
960
EUR
APOSOR451152-1G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxaldehyde
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847774 CAS-Nummer: 93245-98-8 |