8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
OR451154-1G
APOSOR451154-1GEA
134
EUR
APOSOR451154-1G
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
Formel:
C₉H₁₄O₂ Molecular Weight: 154,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779440 CAS-Nummer: 51656-90-7 |