1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4,8-trione
Lieferant: Apollo Scientific
OR451155-1G
APOSOR451155-1GEA
873
EUR
APOSOR451155-1G
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4,8-trione
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4,8-trione
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 182,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20729251 CAS-Nummer: 51145-74-5 |