1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)ethanone
OR451156-1G
APOSOR451156-1GEA
301
EUR
APOSOR451156-1G
1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-ethanone
1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-ethanone
Formel:
C₁₀H₁₆O₃ Molecular Weight: 184,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20257858 CAS-Nummer: 35477-39-5 |