3-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451161-1G
APOSOR451161-1GEA
915
EUR
APOSOR451161-1G
3-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12138595 CAS-Nummer: 1047680-61-4 |