2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451162-1G
APOSOR451162-1GEA
579
EUR
APOSOR451162-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192.211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208775 CAS-Nummer: 136013-76-8 |