Boc-2-Cyclopropylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopropylacetic acid, Boc-DL-Cyclopropyl-Gly-OH
OR451165-5G
APOSOR451165-5GEA
556
EUR
APOSOR451165-5G
Boc-2-Cyclopropylglycine
Boc-2-Cyclopropylglycine
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861823 CAS-Nummer: 54256-41-6 |