3-Cyclopropylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-cyclopropylpropanoic acid
OR451166-5G
APOSOR451166-5GEA
346
EUR
APOSOR451166-5G
3-Cyclopropylalanine
3-Cyclopropylalanine
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02666085 CAS-Nummer: 15785-52-1 |