2-Cyclopropylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-cyclopropylacetic acid
OR451167-5G
APOSOR451167-5GEA
771
EUR
APOSOR451167-5G
2-Cyclopropylglycine
2-Cyclopropylglycine
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861822 CAS-Nummer: 15785-26-9 |