Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451168-1G
APOSOR451168-1GEA
487
EUR
APOSOR451168-1G
Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Cyclopropyl(3-methoxybenzyl)amine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molecular Weight: 177,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07409182 CAS-Nummer: 625437-31-2 |