1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451169-1G
APOSOR451169-1GEA
510
EUR
APOSOR451169-1G
1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
1-(Cyclobutylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₆N₂O·ClH Molecular Weight: 204,697 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975205 CAS-Nummer: 1428443-87-1 |