1-Phenylcyclobutanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451172-100MG
OR451172-1G
OR451172-250MG
APOSOR451172-100MGEA
256
EUR
APOSOR451172-100MG
APOSOR451172-1G
APOSOR451172-250MG
1-Phenylcyclobutanamine
1-Phenylcyclobutanamine
Formel:
C₁₀H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444192 CAS-Nummer: 17380-77-7 |