Boc-Pro-N(OMe)Me
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
OR451181-1G
APOSOR451181-1GEA
388
EUR
APOSOR451181-1G
Boc-Pro-N(OMe)Me
Boc-Pro-N(OMe)Me
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Molecular Weight: 258,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
115186-37-3 |