(S)-3-Benzyloxypyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451183-5G
APOSOR451183-5GEA
800
EUR
APOSOR451183-5G
(S)-3-Benzyloxypyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Benzyloxypyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 213.704 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784038 CAS-Nummer: 931409-74-4 |