3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
OR451184-1G
APOSOR451184-1GEA
95.7
EUR
APOSOR451184-1G
3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 230,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115499 CAS-Nummer: 862372-66-5 |