(S)-N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-N-Methylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
OR451186-5G
APOSOR451186-5GEA
289
EUR
APOSOR451186-5G
(S)-N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
(S)-N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂N₂O·ClH Molecular Weight: 164,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153461 CAS-Nummer: 33208-98-9 |