(S)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451187-5G
APOSOR451187-5GEA
411
EUR
APOSOR451187-5G
(S)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
(S)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17215582 CAS-Nummer: 149596-90-7 |