(R)-2-(Phenoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451191-1G
APOSOR451191-1GEA
1160
EUR
APOSOR451191-1G
(R)-2-(Phenoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
(R)-2-(Phenoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 213,704 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13248613 CAS-Nummer: 1313254-92-0 |