3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR451192-5G
APOSOR451192-5GEA
1190
EUR
APOSOR451192-5G
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037397 CAS-Nummer: 273722-75-1 |