4-(Cyclopentyloxy)-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451195-5G
APOSOR451195-5GEA
960
EUR
APOSOR451195-5G
4-(Cyclopentyloxy)-benzoic acid
4-(Cyclopentyloxy)-benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03233617 CAS-Nummer: 30762-02-8 |