Fmoc-2-cyclopentyl-glycine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451196-1G
APOSOR451196-1GEA
771
EUR
APOSOR451196-1G
Fmoc-2-cyclopentyl-glycine
Fmoc-2-cyclopentyl-glycine
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄ Molecular Weight: 365,422 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08459479 CAS-Nummer: 1276562-78-7 |