Ethyl 3-cyclopentyl-3-oxopropionate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
OR451200-25G
APOSOR451200-25GEA
688
EUR
APOSOR451200-25G
Ethyl 3-cyclopentyl-3-oxopropionate
Ethyl 3-cyclopentyl-3-oxopropionate
Formel:
C₁₀H₁₆O₃ Molecular Weight: 184,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410650 CAS-Nummer: 24922-00-7 |