Boc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR451202-1G
APOSOR451202-1GEA
140
EUR
APOSOR451202-1G
Boc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Boc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Molecular Weight: 257,326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094885 CAS-Nummer: 143415-31-0 |