3-Cyclopentane-D-Alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-D-3-Cyclopentane-Ala-OH, (R)-2-Amino-3-cyclopentylpropanoic acid
OR451204-1G
APOSOR451204-1GEA
730
EUR
APOSOR451204-1G
3-Cyclopentane-D-Alanine
3-Cyclopentane-D-Alanine
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788182 CAS-Nummer: 99295-81-5 |