4-(Cyclopentyloxy)-benzeneacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451208-1G
APOSOR451208-1GEA
771
EUR
APOSOR451208-1G
4-(Cyclopentyloxy)-benzeneacetic acid
4-(Cyclopentyloxy)-benzeneacetic acid
Formel:
C₁₃H₁₆O₃ Molecular Weight: 220,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11131693 CAS-Nummer: 3585-72-6 |