Boc-(R)-2-Cyclopentylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451209-1G
APOSOR451209-1GEA
0
EUR
APOSOR451209-1G
Boc-(R)-2-Cyclopentylglycine
Boc-(R)-2-Cyclopentylglycine
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671402 CAS-Nummer: 156881-63-9 |