2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR451210-5G
APOSOR451210-5GEA 873 EUR
APOSOR451210-5G
2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
2-Cyano-N-cyclopentyl-acetamide
Formel: C₈H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01359391
CAS-Nummer: 15112-75-1