Boc-2-Cyclopentylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451211-1G
APOSOR451211-1GEA 662 EUR
APOSOR451211-1G
Boc-2-Cyclopentylglycine
Boc-2-Cyclopentylglycine
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11707034
CAS-Nummer: 35264-06-3