3-Cyclopentyl-DL-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-DL-Cpa-OH, H-β-Cyclopentyl-DL-Ala-OH
OR451213-1G
APOSOR451213-1GEA
300
EUR
APOSOR451213-1G
3-Cyclopentyl-DL-alanine
3-Cyclopentyl-DL-alanine
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237834 CAS-Nummer: 96539-87-6 |