tert-Butyl-4-hydroxyazepane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-hydroxyazepane-1-carboxylate, 1-Boc-4-Hydroxyazepane
OR451215-5G
APOSOR451215-5GEA
140
EUR
APOSOR451215-5G
tert-Butyl-4-hydroxyazepane-1-carboxylate
tert-Butyl-4-hydroxyazepane-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molecular Weight: 215.2900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368610 CAS-Nummer: 478832-21-2 |