1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-(methoxy(methyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR451219-1G
APOSOR451219-1GEA 89.9 EUR
APOSOR451219-1G
1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Molecular Weight: 258.314 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04108777
CAS-Nummer: 334872-14-9