tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
OR451220-1G
APOSOR451220-1GEA
91.5
EUR
APOSOR451220-1G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191665 CAS-Nummer: 172478-00-1 |