4-[(Boc-amino)methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR451225-1G
APOSOR451225-1GEA
1190
EUR
APOSOR451225-1G
4-[(Boc-amino)methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
4-[(Boc-amino)methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₅ Molecular Weight: 259,299 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264199 CAS-Nummer: 946761-11-1 |