1-Aminoindan-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451226-1G
APOSOR451226-1GEA 1020 EUR
APOSOR451226-1G
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
1-Aminoindan-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800595
CAS-Nummer: 3927-71-7