Spiro[imidazolidine-4,1'-indane]-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR451227-5G
APOSOR451227-5GEA
800
EUR
APOSOR451227-5G
Spiro[imidazolidine-4,1'-indane]-2,5-dione
Spiro[imidazolidine-4,1'-indane]-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03951077 CAS-Nummer: 6252-98-8 |