4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Boc-2-(bromomethyl)morpholine
OR451230-1G
APOSOR451230-1GEA 296 EUR
APOSOR451230-1G
4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
4-Boc-2-(bromomethyl)-morpholine
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₃
Molecular Weight: 280,159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20489326
CAS-Nummer: 765914-78-1