(S)-2-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-morpholine trihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR451232-1G
APOSOR451232-1GEA
1540
EUR
APOSOR451232-1G
(S)-2-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-morpholine trihydrochloride
(S)-2-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-morpholine trihydrochloride
Formel:
C₈H₁₃N₃O·3ClH Molecular Weight: 276,591 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975220 CAS-Nummer: 278789-01-8 |