(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR451233-500MG
APOSOR451233-500MGEA 844 EUR
APOSOR451233-500MG
(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
(R)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 216,277 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189480
CAS-Nummer: 1174913-80-4