4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451237-1G
APOSOR451237-1GEA
0
EUR
APOSOR451237-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425153 CAS-Nummer: 185252-69-1 |