3-Bromo-4-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45124-25G
APOSOR45124-25GEA
104
EUR
APOSOR45124-25G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formel:
C5H3BrN2O2 Molecular Weight: 202.99 g/mol Schmelzpunkt: 66…67 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03085767 CAS-Nummer: 89364-04-5 |